Gemifloxacin mesylate
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: (Z)-7-(3-(Aminomethyl)-4-(methoxyimino)pyrrolidin-1-yl)-1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid methanesulphonic acid salt
465972500
ACRO465972500EA 267 EUR InStock
ACRO465972500
Gemifloxacin mesylate
Gemifloxacin mesylate
Formule: C₁₈H₂₀FN₅O₄·CH₄O₃S
MW: 485,49 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08277637
Numéro CAS: 210353-53-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to brown powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥ 97.5%
Water ≤ 10%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité