Rutaecarpine
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 8,13-Dihydroindolo[2',3':3,4]pyrido[2,1-b]quinazolin-5(7H)-one, Rutecarpine, 7,8-Dihydroindolo[2',3':3,4]pyrido[2,1-b]quinazolin-5(13H)-one
465982500
ACRO465982500EA 90.2 EUR InStock
ACRO465982500
Rutaecarpine
Rutaecarpine
Formule: C₁₈H₁₃N₃O
MW: 287,32 g/mol
Point de fusion: 259°C…260°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00210551
Numéro CAS: 84-26-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 259°C to 261°C
Loss on drying ≤ 0.5%
HPLC ≥ 97.5%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité