Cinacalcet hydrochloride
Fournisseur: Thermo Scientific
466010010
ACRO466010010EA 172 EUR InStock
ACRO466010010
Cinacalcet hydrochloride
Cinacalcet hydrochloride
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥ 98.0%
Water ≤ 0.5%
Specific optical rotation -32.0° to -24.0° (20°C, 589nm) (c=0.5 in methanol)
Solubility (2mg/ml in DMSO) Clear
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité