Nelfinavir mesylate
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: (3S,4aS,8aS)-N-(tert-Butyl)-2-((2R,3R)-2-hydroxy-3-(3-hydroxy-2-methylbenzamido)-4-(phenylthio)butyl)decahydroisoquinoline-3-carboxamide methanesulphonate, AG 1341
466200010
ACRO466200010EA 1860 EUR InStock
ACRO466200010
Nelfinavir mesylate
Nelfinavir mesylate
Formule: C₃₂H₄₅N₃O₄S·CH₄O₃S
MW: 663,9 g/mol
Point de fusion: 131°C…135°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00931436
Numéro CAS: 159989-65-8
Merck Index: 13.6471
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light brown powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥ 96.0%
Specific optical rotation -109° to -115° (20°C, 589nm) (1% in Methanol) (on dry substance)
Water 2 to 8%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité