Flutamide
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: N-(4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl)isobutyramide, 4'-Nitro-3'-(trifluoromethyl)isobutyranilide, 2-Methyl-N-[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propionamide
466450050
ACRO466450050EA 83.8 EUR InStock
ACRO466450050
Flutamide
Flutamide
Formule: C₁₁H₁₁F₃N₂O₃
MW: 276,22 g/mol
Point de fusion: 112°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00072009
Numéro CAS: 13311-84-7
EINECS: 236-341-9
Merck Index: 13.4234
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 110.0°C to 114.0°C
HPLC ≥ 98.0%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité