Mephenytoin
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
466690250
ACRO466690250EA 134 EUR InStock
ACRO466690250
Mephenytoin
Mephenytoin
Formule: C₁₂H₁₄N₂O₂
MW: 218,25 g/mol
Point de fusion: 135°C…137°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00022407
Numéro CAS: 50-12-4
EINECS: 200-012-8
Merck Index: 13.5878
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥ 98.0% (sum of isomers)
Water ≤ 2.0%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité