Abiraterone Acetate
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3beta-17-(3-Pyridyl)androsta-5,16-dien-3-ol Acetate
466730010
ACRO466730010EA 265 EUR InStock
ACRO466730010
Abiraterone Acetate
Abiraterone Acetate
Formule: C₂₆H₃₃NO₂
MW: 391,56 g/mol
Point de fusion: 147°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00934213
Numéro CAS: 154229-18-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 143.0°C to 147.0°C
HPLC ≥ 98.0%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité