Idebenone
Fournisseur: Thermo Scientific
466770010
ACRO466770010EA 75 EUR InStock
ACRO466770010
Idebenone
Idebenone
Formule: C₁₉H₃₀O₅
Point de fusion: 52°C…55°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00274552
Numéro CAS: 58186-27-9
Merck Index: 13.4913
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to orange powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 51.0°C to 55.0°C
HPLC ≥ 98.0%
Loss on drying ≤ 0.5%
Solubility (5% in methanol) Clear to slight yellow to orange solution
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité