Ibrutinib
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: (R)-1-(3-(4-Amino-3-(4-phenoxyphenyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-1-yl)piperidin-1-yl)prop-2-en-1-one, PCI-32765
466802500
ACRO466802500EA 59.2 EUR InStock
ACRO466802500
Ibrutinib
Ibrutinib
Formule: C₂₅H₂₄N₆O₂
MW: 440,5 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD20261150
Numéro CAS: 936563-96-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥ 98.0%
Water ≤ 1.0%
Solubility (0.5% in DMSO) Clear colorless solution
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité