Gentiopicroside
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (5R,6S)-6-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-Trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-5-vinyl-5,6-dihydro-1H,3H-pyrano[3,4-c]pyran-1-one, Gentiopicrin
466832500
ACRO466832500EA 196 EUR InStock
ACRO466832500
Gentiopicroside
Gentiopicroside
Formule: C₁₆H₂₀O₉
MW: 356,33 g/mol
Point de fusion: 191°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00075700
Numéro CAS: 20831-76-9
EINECS: 244-070-2
Merck Index: 13.4408
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥ 98.0%
Water ≤ 2.0%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité