Triptolide
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
466840250
ACRO466840250EA 311 EUR InStock
ACRO466840250
Triptolide
Triptolide
Formule: C₂₀H₂₄O₆
Point de fusion: 226°C…227°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00210565
Numéro CAS: 38748-32-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥ 97.0%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité