Teniposide
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
466852500
ACRO466852500EA 172 EUR InStock
ACRO466852500
Teniposide
Teniposide
Formule: C₃₂H₃₂O₁₃S
Point de fusion: 242°C…246°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00866516
Numéro CAS: 29767-20-2
EINECS: 249-831-2
Merck Index: 13.9222
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥ 96.0%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité