Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Fosetyl-aluminium

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

467281000
ACRO467281000EA 196 EUR InStock
ACRO467281000
Fosetyl-aluminium
Fosetyl-aluminium


Formule: C₆H₁₈AlO₉P₃
MW: 354,11 g/mol
Point de fusion: > 300°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00144376
Numéro CAS: 39148-24-8
EINECS: 254-320-2
Merck Index: 13.4275
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration ≥ 94%
Water ≤ 1%

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité