Metamizole sodium monohydrate
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
467482500
ACRO467482500EA 105 EUR InStock
ACRO467482500
Metamizole sodium monohydrate
Metamizole sodium monohydrate
Formule: C₁₃H₁₆N₃NaO₄S·H₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150293
Numéro CAS: 5907-38-0
Merck Index: 13.3385
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow to light beige powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 211°C to 216°C
HPLC ≥ 97.5%
Water 4.5 to 5.5%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité