Cimetidine
Fournisseur: Thermo Scientific
467520050
ACRO467520050EA 52 EUR InStock
ACRO467520050
Cimetidine
Cimetidine
Formule: C₁₀H₁₆N₆S
Point de fusion: 141°C…143°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01724314
Numéro CAS: 51481-61-9
EINECS: 257-232-2
Merck Index: 13.23
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 141°C to 143°C
HPLC ≥ 97.5%
Loss on drying ≤ 0.5%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité