Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Carboxin

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

467620010
ACRO467620010EA 52.5 EUR InStock
ACRO467620010
Carboxin
Carboxin


Formule: C₁₂H₁₃NO₂S
Point de fusion: 89°C…95°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00055403
Numéro CAS: 5234-68-4
EINECS: 226-031-1
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13.1837
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow to light beige powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 88°C to 93°C
Water ≤ 1%
HPLC ≥ 97.5%

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité