Posaconazole
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
467660010
ACRO467660010EA 119 EUR InStock
ACRO467660010
Posaconazole
Posaconazole
Formule: C₃₇H₄₂F₂N₈O₄
MW: 700,79 g/mol
Point de fusion: 170°C…179°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00941162
Numéro CAS: 171228-49-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow to beige powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 165°C to 170°C
Water ≤ 1%
Specific optical rotation -24° to -30° (20°C, 589nm) (1% in CHCl3)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité