GDC-0941 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(2-(1H-Indazol-4-yl)-6-((4-(methylsulphonyl)piperazin-1-yl)methyl)thieno[3,2-d]pyrimidin-4-yl)morpholine, 4-[2-(1H-Indazol-4-yl)-6-[(4-methylsulphonylpiperazin-1-yl)methyl]thieno[3,2-d]pyrimidin-4-yl]morpholine, Pictilisib
467861000
ACRO467861000EA 249 EUR InStock
ACRO467861000
GDC-0941 95%
GDC-0941
Chemical probes can be used to help establish the
relationship between a molecular target and the broader
biological consequences of modulating that target in cells
or organisms.
Chemical probes are selective small-molecule
modulators of a protein’s function allowing the user to
ask mechanistic and phenotypic questions about their
molecular target in cell-based or animal studies
Formule: C₂₃H₂₇N₇O₃S₂
MW: 513,6 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD11616196
Numéro CAS: 957054-30-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder or solid
HPLC ≥94%
MS complies
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité