Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

T0901317 95%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

467871000
ACRO467871000EA 238 EUR InStock
ACRO467871000
T0901317 95%
T0901317
Chemical probes can be used to help establish the
relationship between a molecular target and the broader
biological consequences of modulating that target in cells
or organisms.

Chemical probes are selective small-molecule
modulators of a protein’s function allowing the user to
ask mechanistic and phenotypic questions about their
molecular target in cell-based or animal studies


Formule: C₁₇H₁₂F₉NO₃S
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD03412028
Numéro CAS: 293754-55-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder or crystalline powder or solid
HPLC ≥94%
MS complies
NMR (1H-NMR) Consistent with structure

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité