(R)-BI-2536 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: BI-2536, BI 2536, (R)-4-((8-Cyclopentyl-7-ethyl-5-methyl-6-oxo-5,6,7,8-tetrahydropteridin-2-yl)amino)-3-methoxy-N-(1-methylpiperidin-4-yl)benzamide
467961000
ACRO467961000EA 324 EUR InStock
ACRO467961000
(R)-BI-2536 95%
(R)-BI-2536
Chemical probes can be used to help establish the relationship between a molecular target and the broader biological consequences of modulating that target in cells or organisms.
Chemical probes are selective small-molecule modulators of a protein’s function allowing the user to ask mechanistic and phenotypic questions about their molecular target in cell-based or animal studies
Formule: C₂₈H₃₉N₇O₃
MW: 521,7 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD10565924
Numéro CAS: 755038-02-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder or solid
HPLC ≥94%
MS complies
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité