BIX2188 Z-Isomer 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: BIX-02188, BIX02188, (Z)-3-(((3-((dimethylamino)methyl)phenyl)amino)(phenyl)methylene)-2-oxoindoline-6-carboxamide
467971000
ACRO467971000EA 465 EUR InStock
ACRO467971000
BIX2188 Z-Isomer 95%
BIX2188 Z-Isomer
Chemical probes can be used to help establish the relationship between a molecular target and the broader biological consequences of modulating that target in cells or organisms.
Chemical probes are selective small-molecule modulators of a protein’s function allowing the user to ask mechanistic and phenotypic questions about their molecular target in cell-based or animal studies
Formule: C₂₅H₂₄N₄O₂
MW: 412,493 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD18157583
Numéro CAS: 334949-59-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Powder or solid
HPLC ≥94%
MS complies
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité