CP-673451 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(2-(5-(2-Methoxyethoxy)-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)quinolin-8-yl)piperidin-4-amine, 1-[2-[5-(2-methoxyethoxy)benzimidazol-1-yl]quinolin-8-yl]piperidin-4-amine
467991000
ACRO467991000EA 569 EUR InStock
ACRO467991000
CP-673451 95%
CP-673451
Chemical probes can be used to help establish the
relationship between a molecular target and the broader
biological consequences of modulating that target in cells
or organisms.
Chemical probes are selective small-molecule
modulators of a protein’s function allowing the user to
ask mechanistic and phenotypic questions about their
molecular target in cell-based or animal studies
Formule: C₂₄H₂₇N₅O₂
MW: 417,51 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD11100329
Numéro CAS: 343787-29-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Powder or solid
HPLC ≥94%
MS complies
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité