A-366 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 5'-Methoxy-6'-[3-(1-pyrrolidinyl)propoxy]spiro[cyclobutane-1,3'-indol]-2'-amin, 5'-Methoxy-6'-[3-(1-pyrrolidinyl)propoxy]spiro[cyclobutane-1,3'-[3H]indol]-2'-amine, 5'-methoxy-6'-[3-(pyrrolidin-1-yl)propoxy]spiro[cyclobutane-1,3'-indole]-2'-amine, 5'-Methoxy-6'-(3-(pyrrolidin-1-yl)propoxy)spiro[cyclobutane-1,3'-indol]-2'-amine
468071000
ACRO468071000EA 644 EUR InStock
ACRO468071000
A-366 95%
A-366
Chemical probes can be used to help establish the
relationship between a molecular target and the broader
biological consequences of modulating that target in cells
or organisms.
Chemical probes are selective small-molecule
modulators of a protein’s function allowing the user to
ask mechanistic and phenotypic questions about their
molecular target in cell-based or animal studies
Formule: C₁₉H₂₇N₃O₂
MW: 329,44 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD28133403
Numéro CAS: 1527503-11-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to green to light brown Solid
HPLC ≥94%
MS complies
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité