CH5424802 (Alectinib) 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Alectinib, 9-Ethyl-6,6-dimethyl-8-(4-morpholinopiperidin-1-yl)-11-oxo-6,11-dihydro-5H-benzo[b]carbazole-3-carbonitrile, 9-Ethyl-6,6-dimethyl-8-(4-morpholin-4-ylpiperidin-1-yl)-11-oxo-5H-benzo[b]carbazol-3-carbonitrile
468081000
ACRO468081000EA 530 EUR InStock
ACRO468081000
CH5424802 (Alectinib) 95%
CH5424802 (Alectinib)
Chemical probes can be used to help establish the
relationship between a molecular target and the broader
biological consequences of modulating that target in cells
or organisms.
Chemical probes are selective small-molecule
modulators of a protein’s function allowing the user to
ask mechanistic and phenotypic questions about their
molecular target in cell-based or animal studies
Formule: C₃₀H₃₄N₄O₂
MW: 482,62 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD19440988
Numéro CAS: 1256580-46-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Powder or crystalline powder or solid
HPLC ≥94%
MS complies
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité