EPZ-5676 (Pinometostat) 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (2R,3R,4S,5R)-2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-5-(((cis-3-(2-(5-(tert-butyl)-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)ethyl)cyclobutyl)(isopropyl)amino)methyl)tetrahydrofuran-3,4-diol, Pinometostat
468161000
ACRO468161000EA 584 EUR InStock
ACRO468161000
EPZ-5676 (Pinometostat) 95%
Pinometostat (EPZ-5676)
Chemical probes can be used to help establish the
relationship between a molecular target and the broader
biological consequences of modulating that target in cells
or organisms.
Chemical probes are selective small-molecule
modulators of a protein’s function allowing the user to
ask mechanistic and phenotypic questions about their
molecular target in cell-based or animal studies
Formule: C₃₀H₄₂N₈O₃
MW: 562,71 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD24849416
Numéro CAS: 1380288-87-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder or solid
HPLC ≥94%
MS complies
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité