Filgotinib (GLPG0634) 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
468181000
ACRO468181000EA 199 EUR InStock
ACRO468181000
Filgotinib (GLPG0634) 95%
Filgotinib (GLPG0634)
Chemical probes can be used to help establish the
relationship between a molecular target and the broader
biological consequences of modulating that target in cells
or organisms.
Chemical probes are selective small-molecule
modulators of a protein’s function allowing the user to
ask mechanistic and phenotypic questions about their
molecular target in cell-based or animal studies
Formule: C₂₁H₂₃N₅O₃S
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD20527867
Numéro CAS: 1206161-97-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder or solid
HPLC ≥94%
MS complies
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité