SCH772984 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: SCH-772984, (R)-1-(2-Oxo-2-(4-(4-(pyrimidin-2-yl)phenyl)piperazin-1-yl)ethyl)-N-(3-(pyridin-4-yl)-1H-indazol-5-yl)pyrrolidine-3-carboxamide, (3R)-1-[2-oxo-2-[4-(4-pyrimidin-2-ylphenyl)piperazin-1-yl]ethyl]-N-(3-pyridin-4-yl-1H-indazol-5-yl)pyrrolidine-3-carboxamide, SCH 772984, SCH772984
468271000
ACRO468271000EA 537 EUR InStock
ACRO468271000
SCH772984 95%
SCH772984
Chemical probes can be used to help establish the
relationship between a molecular target and the broader
biological consequences of modulating that target in cells
or organisms.
Chemical probes are selective small-molecule
modulators of a protein’s function allowing the user to
ask mechanistic and phenotypic questions about their
molecular target in cell-based or animal studies
Formule: C₃₃H₃₃N₉O₂
MW: 587,67 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD28144700
Numéro CAS: 942183-80-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Powder or solid
HPLC ≥94%
MS complies
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité