Favipiravir
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Fluoro-3-oxo-3,4-dihydropyrazine-2-carboxamide, T-705, 6-Fluoro-3-hydroxypyrazine-2-carboxamide
468691000
ACRO468691000EA 159 EUR InStock
ACRO468691000
Favipiravir
Favipiravir
Formule: C₅H₄FN₃O₂
MW: 157,09 g/mol
Point d'ébullition: 52.6°C (760mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16879084
Numéro CAS: 259793-96-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥ 96.0%
Water ≤ 2%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité