L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Multi-element standard solutions for ion chromatography
Fournisseur: ACTIVE MOTIF
1521.1K.W.L1 1521.1K.W.L25 1521.K1.W.L1 1521.K1.W.L25
ACSD1521.1K.W.L1EA 161 EUR InStock
ACSD1521.1K.W.L1 ACSD1521.1K.W.L25 ACSD1521.K1.W.L1 ACSD1521.K1.W.L25
Multi-element standard solutions for ion chromatography
Étalons Étalons anioniques Standards anioniques à plusieurs éléments
This standard solution is intended for ion chromatography.
Multi element standards for Br⁻, Cl-, F⁻, NO₂⁻, NO₃⁻, PO₄³⁻, SO₄²⁻ diluted in H₂O.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité