Conductivity Standard 2500 µS/cm at 25 °C
Fournisseur: CPACHEM
5P53S.L5
ACSD5P53S.L5EA 0 EUR InStock
ACSD5P53S.L5
Conductivity Standard 2500 µS/cm at 25 °C
Étalons Étalons pour la mesure de conductivité
Certifications: ISO 17034, 17025, 9001 certified.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité