Nickel Standard Solution, 1 g/L Ni in dil. Nitric Acid for AAS
Fournisseur: ACTIVE MOTIF
A038.2NP.L1
ACSDA038.2NP.L1EA 25.9 EUR InStock
ACSDA038.2NP.L1
Nickel Standard Solution, 1 g/L Ni in dil. Nitric Acid for AAS
Étalons Étalons cationiques Standards de nickel
Informations de commande: Shelf life on ship date: 36 months - store under normal laboratory conditions, at temperatures between 15 to 25 °C.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité