Phosphate Buffer Mixed pH 4,0
BP556
ACSDBP556
Phosphate Buffer Mixed pH 4,0
Tampons Tampons pH
Shelf Life on Ship Date: 12 months - Store under normal laboratory conditions, at temperatures between 15 to 25 °C.
Certifications: ISO 9001.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité