Tungsten Standard Solution, 1000 mg/L W in Water (from W), Standard for ICP
Fournisseur: CPACHEM
C066.W.L1
ACSDC066.W.L1EA 0 EUR InStock
ACSDC066.W.L1
Tungsten Standard Solution, 1000 mg/L W in Water (from W), Standard for ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de tungstène
Shelf life on ship date: 36 months - store under normal laboratory conditions, at temperatures between 15 to 25 °C.
Certifications: ISO 17034, 17025, 9001 certified.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité