Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Potassium sulfate solution standard 100 µg/ml SO₄

Fournisseur: CPACHEM

CH0802.L1
ACSDCH0802.L1EA 68.4 EUR InStock
ACSDCH0802.L1
Potassium sulfate solution standard 100 µg/ml SO₄
Potassium sulfate
Certifications: ISO 9001.


Formule: K₂SO₄
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00011388
Numéro CAS: 7778-80-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité