Potassium carbonate, Solution test (TS)
Fournisseur: ACTIVE MOTIF
CH8002100.L1
ACSDCH8002100.L1EA 31.7 EUR InStock
ACSDCH8002100.L1
Potassium carbonate, Solution test (TS)
Potassium carbonate
Certifications: ISO 9001
Formule: K₂CO₃
Numéro MDL: MFCD00011382
Numéro CAS: 584-08-7
EINECS: 209-529-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité