Sodium carbonate, Solution test (TS)
Fournisseur: CPACHEM
Attention
CH8002113.L1
ACSDCH8002113.L1EA 31.7 EUR InStock
ACSDCH8002113.L1
Sodium carbonate, Solution test (TS)
Sodium carbonate
Certifications: ISO 9001
Formule: Na₂CO₃
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00003494
Numéro CAS: 497-19-8
EINECS: 207-838-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité