Acide sulfurique dilué
Fournisseur: ACTIVE MOTIF
CH8002119.1L
ACSDCH8002119.1LEA 60.8 EUR InStock
ACSDCH8002119.1L
Acide sulfurique dilué
Acide sulfurique
Certifications: ISO 9001
Formule: H₂SO₄
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité