Ammonia - Ammonium Chloride Buffer Solution, pH 10
Fournisseur: CPACHEM
CH8004008.1L
ACSDCH8004008.1LEA 77.2 EUR InStock
ACSDCH8004008.1L
Ammonia - Ammonium Chloride Buffer Solution, pH 10
Buffers Tampons pH
Ammonia - Ammonium chloride buffer solution.
  • Shelf life: 12 months
  • Storage temperature: 15 to 25 °C
Certifications: ISO 9001
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité