Rouge de méthyle solution indicateur
Fournisseur: CPACHEM
CH8005022.L04
ACSDCH8005022.L04EA 44.3 EUR InStock
ACSDCH8005022.L04
Rouge de méthyle solution indicateur
Rouge de méthyle
Certifications: ISO 9001
Formule: C₁₅H₁₅N₃O₂
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00002425
Numéro CAS: 493-52-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Content 0.1g of methyl red in 7.4ml of 0.05mol/l NaOH solution and diluted with water to 200ml.
Performance Test passed
Colour change from red to yellow (pH 4.2 - 6.3)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité