Bismuth (III) nitrate 0,01 mol/L
Fournisseur: ACTIVE MOTIF
CH8006005.1L
ACSDCH8006005.1LEA 83.5 EUR InStock
ACSDCH8006005.1L
Bismuth (III) nitrate 0,01 mol/L
Bismuth (III) nitrate
Certifications: ISO 9001 certified.
Informations de commande: Shelf life on ship date: 12 months - Store under normal laboratory conditions, at temperatures between 15 to 25 °C.
Formule: Bi(NO₃)₃·xH₂O
Point d'ébullition: 100 °C
Densité: 1 g/cm³
Numéro MDL: MFCD00003460
Numéro CAS: 10361-44-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité