Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide chlorhydrique 0,1 mol/L

Fournisseur: ACTIVE MOTIF

CH8006013.1L
ACSDCH8006013.1LEA 39.3 EUR InStock
ACSDCH8006013.1L
Acide chlorhydrique 0,1 mol/L
Acide chlorhydrique
Certifications: ISO 9001 certified.

Informations de commande: Shelf life on ship date: 24 months - Store under normal laboratory conditions, at temperatures between 15 to 25 °C.


Formule: HCl
Point d'ébullition: 100 °C
Densité: ~1,00055 g/cm³
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité