ICP-MS Multi Element Water Quality Standard 3
Fournisseur: CPACHEM
CPAWATER3.L1
ACSDCPAWATER3.L1EA 0 EUR InStock
ACSDCPAWATER3.L1
ICP-MS Multi Element Water Quality Standard 3
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
It has 31 elements: Ca 100 mg/L , Mg 20 mg/L , Na 5 mg/L , K 5 mg/L , P 5 mg/L , S 20 mg/L , Si 10 mg/L , Al 0,05 mg/L , Ag 0,05 mg/L , As 0,1 mg/L , B 0,5 mg/L , Ba 0,05 mg/L , Be 0,02 mg/L , Bi 0,1 mg/L , Cd 0,005 mg/L , Co 0,02 mg/L , Cr 0,02 mg/L , Cu 0,05 mg/L , Fe 0,1 mg/L , Li 0,5 mg/L , Mn 0,02 mg/L , Mo 0,05 mg/L , Ni 0,05 mg/L , Pb 0,05 mg/L , Sb 0,1 mg/L , Se 0,1 mg/L , Sr 0,05 mg/L , Ti 0,02 mg/L , Tl 0,1 mg/L , V 0,05 mg/L , Zn 0,1 mg/L
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité