ICP-MS Multi Element Water Quality Standard 3
Fournisseur: ACTIVE MOTIF
CPAWATER4.L1
ACSDCPAWATER4.L1EA 0 EUR InStock
ACSDCPAWATER4.L1
ICP-MS Multi Element Water Quality Standard 3
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
It has 31 elements: Ca 1000 mg/L , Mg 200 mg/L , Na 50 mg/L , K 50 mg/L , P 50 mg/L , S 200 mg/L , Si 100 mg/L , Al 0,5 mg/L , Ag 0,5 mg/L , As 1 mg/L , B 5 mg/L , Ba 0,5 mg/L , Be 0,2 mg/L , Bi 1 mg/L , Cd 0,05 mg/L , Co 0,2 mg/L , Cr 0,2 mg/L , Cu 0,5 mg/L , Fe 1 mg/L , Li 5 mg/L , Mn 0,2 mg/L , Mo 0,5 mg/L , Ni 0,5 mg/L , Pb 0,5 mg/L , Sb 1 mg/L , Se 1 mg/L , Sr 0,5 mg/L , Ti 0,2 mg/L , Tl 1 mg/L , V 0,5 mg/L , Zn 1 mg/L
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité