Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sodium carbonate 0.5 mol/l (1 N) en solution aqueuse

Fournisseur: ACTIVE MOTIF
Synonyms: Calcined soda, Carbonic acid disodium salt

EL001.W.L5
ACSDEL001.W.L5EA 0 EUR InStock
ACSDEL001.W.L5
Sodium carbonate 0.5 mol/l (1 N) en solution aqueuse
Sodium carbonate


Formule: Na₂CO₃
MW: 105,99 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003494
Numéro CAS: 497-19-8
EINECS: 207-838-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a6ff30f1487cdef86add98b38bfa8eb3dac14f6&vid=c5b129b7acb5c897b9d970ea3130d61fb1934b54&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité