Sodium hydrogénocarbonate 0.5 mol/l en solution aqueuse
Fournisseur: CPACHEM
EL002.W.L5
ACSDEL002.W.L5EA 0 EUR InStock
ACSDEL002.W.L5
Sodium hydrogénocarbonate 0.5 mol/l en solution aqueuse
Sodium hydrogénocarbonate
Formule: NaHCO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003528
Numéro CAS: 144-55-8
EINECS: 205-633-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6b1b80d2afb3deab0c4ca836a921fcaad637890&vid=1163b37d9cf1c10fe0ed252e02a51fe12d6b50dd&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité