System Calibration Standard (7 components)
Fournisseur: CPACHEM
F237594
ACSDF237594EA 450 EUR InStock
ACSDF237594
System Calibration Standard (7 components)
Étalons Étalons pour l'industrie pétrolière
System calibration standard with 7 components.
  • Solvent: n-Heptane
  • Volume: ampoule 5 ml
The components consists of cyclohexane 1% (w/v), 1-phenyldodecane 0,1% (w/v), o-Xylene (1,2-dimethylbenzene) 0.5% (w/v), hexamethylbenzene 0,1% (w/v), naphthalene 0,1% (w/v), dibenzothiophene 0,05% (w/v) 9-methylanthracene 0,05% (w/v).
Certifications: EN 12916
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité