Reactif pour AAS Flamme La2O3 dans HNO3 5% 1 * 100 mL
Fournisseur: CPACHEM
Reactif pour AAS Flamme La2O3 dans HNO3 5% 1 * 100 mL
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Reactif pour AAS Flamme La2O3 dans HNO3 5% 1 * 100 mL ACSDIB629.1N.L1 1 * 100 mL
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou