Mercury standard solution, 100 mg/l Hg in 5% nitric acid étalon mono-élément pour ICP-MS
Fournisseur: CPACHEM
M324.5NP.L1
ACSDM324.5NP.L1EA 107 EUR InStock
ACSDM324.5NP.L1
Mercury standard solution, 100 mg/l Hg in 5% nitric acid étalon mono-élément pour ICP-MS
Étalons Étalons cationiques Standards de mercure
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité