Titane Ti - 100 mg/l Standard pour ICP/MS dans HNO3/Hf Tr 1 * 100 mL
Fournisseur: CPACHEM
Titane Ti - 100 mg/l Standard pour ICP/MS dans HNO3/Hf Tr 1 * 100 mL
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Titane Ti - 100 mg/l Standard pour ICP/MS dans HNO3/Hf Tr 1 * 100 mL ACSDM361.2N02FP.L1 1 * 100 mL
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou