Thallium Tl - 100 mg/l Standard pour ICP/MS dans HNO3 1 * 100 mL
Fournisseur: ACSD
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Thallium Tl - 100 mg/l Standard pour ICP/MS dans HNO3 1 * 100 mL ACSDM362.2NP.L1 1 * 100 mL
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou